Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo-[4.3.0]-nonan, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15452182 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452182 250 mg 250 Milligramm
15442182 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452182 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456812500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 93643-24-4
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.20
MDL-Nummer MFCD03787926
InChI-Schlüssel FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
IUPAC-Name (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydropyrrolo[1,2-a]Pyrazin
SMILES C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Spezifische Drehung + 5.88
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.