Learn More
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15439149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20240.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-83-9
Summenformel C10H11NO2
Brechungsindex 1.518
MDL-Nummer MFCD05664085
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s---1-4-methoxyphenyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxybenzene, s-1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s---1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s ?-?-? ?-?1-? 4-?methoxyphenyl ?ethyl isocyanat, benzene, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxy-9ci, s---1-3-methoxyphenyl ethyl isocyanate
InChI-Schlüssel WTNKKJUXEYSETC-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N=C=O
IUPAC-Name 1-[(1S)-1-Isocyanatoethyl]-4-methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
PubChem CID 7018272
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.