Learn More
(S)-(-)-1-(4-methylphenyl)ethylamin, ChiPros 98 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329105 25 g -
11309105 1 g 1 Gramm
11319105 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329105 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16329.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27298-98-2
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00145246
InChI-Schlüssel UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
PubChem CID 7015759
SMILES CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.5215
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2422644
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name (1S)-1-(4-Methylphenyl)ethanamin
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%