Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-Propanol, 98 %
Artikelnummer. 11338975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338975 250 mg 250 Milligramm
11328975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338975 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14102.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2799-17-9
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00064429
InChI-Schlüssel HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
IUPAC-Name 1-Aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 160°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1718868
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Optische Drehung +18.5° (c=1.8 in Water)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%