Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-Propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510014 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10510014 25 g Glasflasche 25 Gramm
10022930 1 g Glasflasche 1 Gramm
10500014 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510014 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218980250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2799-17-9 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2799-17-9
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00064429
InChI-Schlüssel HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
IUPAC-Name 1-Aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 19°C to 21°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9540g/mL
Siedepunkt 160°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2NH2
Brechungsindex 1.4465 to 1.4495
Menge 25 g
Beilstein 04, IV, 1665
Relative Dichte 0.954
Spezifischer Drehzustand + 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Spezifische Drehung + 18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen