Learn More
(S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30332740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332740 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB286695250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol
CAS 2514601-96-6
Summenformel C28 H46 O4 Si2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H46O4Si2/c1-27(2,3)33(7,8)31-25-17-16-23(19-26(25)32-34(9,10)28(4,5)6)18-24(29)21-30-20-22-14-12-11-13-15-22/h11-17,19,24,29H,18,20-21H2,1-10H3/t24-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(C[C@H](O)COCc2ccccc2)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name (2S)-1-[3,4-Bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]-3-phenylmethoxypropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 502.833
Formelmasse 502.293