Learn More
(S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30346695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346695 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28669525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol
CAS 2514601-96-6
Summenformel C28 H46 O4 Si2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H46O4Si2/c1-27(2,3)33(7,8)31-25-17-16-23(19-26(25)32-34(9,10)28(4,5)6)18-24(29)21-30-20-22-14-12-11-13-15-22/h11-17,19,24,29H,18,20-21H2,1-10H3/t24-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(C[C@H](O)COCc2ccccc2)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name (2S)-1-[3,4-Bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]-3-phenylmethoxypropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 502.833
Formelmasse 502.293