Learn More
(S)-1-Beta-Hydroxy-1-(2-Thienyl)-3-Methylaminopropan, TRC
Artikelnummer. 30136241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136241 1 g 1 Gramm
30135928 100 mg 100 Milligramm
30008258 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9618151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116539-55-0
Summenformel C8 H13 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 171.26
Synonym 2-Thiophenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
IUPAC-Name (1S)-3-(Methylamino)-1-Thiophen-2-ylpropan-1-ol
SMILES CNCC[C@H](O)c1cccs1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Formelmasse 171.0718