Learn More
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15489127
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
674792-06-4
C13H26N2O2
242.363
MFCD03787916
WXGGVOBNOVOVAM-NSHDSACASA-N
s-1-boc-2-isobutyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-2-methylpropyl piperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-isobutylpiperazine, s-n-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-2-isobutylpiperazine
17750437
Tert-Butyl (2S)-2-(2-Methylpropyl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)CC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
674792-06-4
C13H26N2O2
242.363
MFCD03787916
WXGGVOBNOVOVAM-NSHDSACASA-N
s-1-boc-2-isobutyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-2-methylpropyl piperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-isobutylpiperazine, s-n-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-2-isobutylpiperazine
17750437
Tert-Butyl (2S)-2-(2-Methylpropyl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)CC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Menge 1 g
Formelmasse 242.36
Reinheit (%) 97%