Learn More
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499127 250 mg 250 Milligramm
15489127 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52409.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 674792-06-4 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 674792-06-4
Summenformel C13H26N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.363
MDL-Nummer MFCD03787916
InChI-Schlüssel WXGGVOBNOVOVAM-NSHDSACASA-N
Synonym s-1-boc-2-isobutyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-2-methylpropyl piperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-isobutylpiperazine, s-n-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-2-isobutylpiperazine
PubChem CID 17750437
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S)-2-(2-Methylpropyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)CC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Menge 250 mg
Formelmasse 242.36
Reinheit (%) 97%