Learn More
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449157 250 mg 250 Milligramm
15439157 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52424.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 674792-05-3 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 674792-05-3
Summenformel C12H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.34
MDL-Nummer MFCD03787918
InChI-Schlüssel NZTWGWFHWJARJX-SNVBAGLBSA-N
Synonym s-1-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-boc-2-isopropyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-propan-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-n-boc-2s-isopropyl-piperazine, tert-butyl 2s-2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, s-n-1-boc-2-isopropylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-n-boc-2-isopropyl piperazine
PubChem CID 17750439
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S)--2-Propan-2-ylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)[C@H]1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 228.33
Reinheit (%) 97%