Learn More
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228395 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637030 1 g Glasflasche 1 Gramm
10783342 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10637030
Marke: Thermo Scientific Acros 435450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-44-5
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.26
MDL-Nummer MFCD03419271
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
IUPAC-Name tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr)
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -1.5° to -3.0° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.