Learn More
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429507 1 g 1 Gramm
15439507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52771.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143900-44-1 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143900-44-1
Summenformel C10H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.27
MDL-Nummer MFCD04115307
InChI-Schlüssel UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
PubChem CID 1514399
IUPAC-Name tert-Butyl-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Optische Drehung +23° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 97%