Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491810 1 g 1 Gramm
11401820 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27534.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147081-29-6 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-29-6
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD02683204
InChI-Schlüssel FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
IUPAC-Name Tert-Butyl (3S)-3-Methylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Optische Drehung −16° (c=1 in Dioxane)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 98%