Learn More
(S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a fine chemical and synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es handelt sich um ein feinchemisches und synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich (12 g/l) (25 °C)
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 121°C to 126°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble (12g/L) (25°C) |
| Optische Drehung | −22° (c=1 in Chloroform) |
| Formelmasse | 243.26 |
| Reinheit (%) | 95% |