Learn More
(S)-1-(Boc-amino)-2-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469597
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469597 25 g 25 Gramm
15459597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52826.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 167938-56-9 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1-(Boc-amino)-2-Propanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167938-56-9
Summenformel C8H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.228
MDL-Nummer MFCD04974340
InChI-Schlüssel YNJCFDAODGKHAV-LURJTMIESA-N
Synonym n-boc-s-1-amino-2-propanol, s-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, s-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2s-2-hydroxypropyl carbamate, tert-butyl 2s-2-hydroxypropyl carbamate, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid t-butyl ester, s-2-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11789722
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-2-hydroxypropyl]carbamat
SMILES CC(CNC(=O)OC(C)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Menge 25 g
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 97%