Learn More
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan, 97 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029597
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11456140
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27078.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 534-00-9 | C5H11Br | 151.05 g/mol
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan wird zur Synthese chiraler nematischer Flüssigkristalle und optisch aktiver Grignard-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-00-9
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00078662
InChI-Schlüssel XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
PubChem CID 5464167
IUPAC-Name (2S)-1-Brom-2-Methylbutan
SMILES CC[C@H](C)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
Dichte 1.223
Siedepunkt 121°C to 122°C
Flammpunkt 22°C (79°F)
Brechungsindex 1.4455
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1718815
Empfindlichkeit Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,601
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +4.5° (Neat)
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane