Learn More
(S)-1-Cyclopropylethylamin, ChiPros™, 98 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029975
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491740 1 g 1 Gramm
11401750 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11491740
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27499.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 195604-39-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1-Cyclopropylethylamin wirkt als chiraler und organischer Baustein in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 195604-39-8
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD08064289
InChI-Schlüssel IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 7363995
IUPAC-Name (1S)-1-Cyclopropylethanamin
SMILES CC(C1CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Cyclopropylethylamine
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 0.799
Siedepunkt 95°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 98%