Learn More
(S)-(+)-1-Methoxy-2-Propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10726432
Marke: Thermo Scientific Acros 331790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26550-55-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26550-55-0
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD01632588
InChI-Schlüssel ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 6993459
IUPAC-Name (2S)-1-Methoxypropan-2-ol
SMILES CC(COC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -97.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.92
Spezifischer Drehzustand +20° (20°C c=10,CHCl3)
Spezifische Drehung + 20.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit