Learn More
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11379585 250 mg 250 Milligramm
11369585 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379585 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19046.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32556-71-1 | Molecular Formula: C8H14O | Molecular Weight: 126.199 g/mol
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese von Prostaglandinen. Wird bei der Synthese von (R)-3-Aminoctansäure verwendet.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32556-71-1
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00191475
InChI-Schlüssel VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-1-octyn-3-ol, s---1-octyn-3-ol, s-3-hydroxy-1-octyne, 1-octyn-3-ol, 3s, 3s-1-octyn-3-ol, unii-d8ho63xx92, 3s-oct-1-yn-3-ol, 3s-hydroxy-1-octyne, --1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, s
PubChem CID 2734534
IUPAC-Name (3S)-Oct-1-yn-3-ol
SMILES CCCCCC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Dichte 0.866
Siedepunkt 100°C (20 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 250 mg
Beilstein 2037703
Optische Drehung −9.9° (Neat)
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) ≥98%