Learn More
S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435265
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15435265
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54277.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 212333-72-7
Summenformel C10H16F6N3OPS
Molekulargewicht (g/mol) 371.282
MDL-Nummer MFCD05865266
InChI-Schlüssel UCOGEMMJHLHOAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hott, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate, hott n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, ambotzrl-1156, acmc-209fij, ksc911c8f, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuron, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronhexafluorophosphate, n,n,n,n-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate
PubChem CID 10571248
IUPAC-Name [Dimethylamino-(1-Oxidopyridin-1-ium-2-yl)Sulfanylmethyliden]-Dimethylazanium;Hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)SC1=CC=CC=[N+]1[O-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 120°C to 125°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 371.28
Reinheit (%) ≥98%