Learn More
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30417798
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417798 250 mg -
30413265 100 mg -
30416525 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336188250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-87-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Synonym (-)-1-Phenylpropan-1-ol, (-)-1-Phenylpropanol, (-)-1-Phenylpropyl Alcohol, (-)-alpha-Ethylbenzyl Alcohol, (-)-alpha-Phenylpropanol, (1S)-1-Phenyl-1-propanol, (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol, (S)-1-Phenylpropan-1-ol, (S)-1-Phenylpropanol, (S)-Phenylethylcarbinol, (S)-alpha-Ethylbenzenemethanol, (S)-alpha-Ethylbenzyl alcohol, (S)-alpha-Hydroxypropylbenzene
IUPAC-Name (1S)-1-phenylpropan-1-ol
SMILES CC[C@H](O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Formelmasse 136.0888