Learn More
(S)-1-Phenylbutylamin, ChiPros™, 98 %, ee 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416090 5 g 5 Gramm
11406090 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416090 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27048.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3789-60-4
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD08064291
InChI-Schlüssel XHOXKVFLASIOJD-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1-phenylbutylamine, s-1-phenylbutan-1-amine, 1s-1-phenylbutan-1-amine, pubchem24143, s-alpha-phenylbutylamine, s-1-phenyl-butylamine, s-1-phenyl-1-butanamine, s-1-phenylbutylamine, chipros, benzenemethanamine, a-propyl-, as, s-1-phenylbutylamine, chipros , ee 98+%
PubChem CID 2449444
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylbutan-1-amin
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Phenylbutylamine
Siedepunkt 220°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 98%