Learn More
(S)(-)-1-Phenylethylamin, 99+ %, Produkt der BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10378843 50 g Glasflasche -
10028911 250 g Glasflasche 250 Gramm
10512072 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10378843
Marke: Thermo Scientific Acros 371450500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00064406
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 187.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5250 to 1.5270
Menge 50 g
Beilstein 12,II,587
Fieser 09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393
Merck Index 13, 6054
Relative Dichte 0.94
Spezifischer Drehzustand −40.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 40.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.