Learn More
(S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30344285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8105805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
CAS 147081-44-5
Summenformel C9H18N2O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(OC(N1CC[C@@H](C1)N)=O)C
IUPAC-Name tert-Butyl-(S)-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
Formelmasse 186.14