Learn More
IKA™ S 10 D-7G-KS-65 Dispergierwerkzeug-Element
Artikelnummer. 15327911 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
Stator: 7 mm, Rotor: 4,8 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 15327911
Marke: IKA™ 0020002076
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kunststoff-Dispergierwerkzeug für T10 Basis- und T10 Standard-Dispergierwerkzeug.
  • Geeignet zur Verwendung mit Dispergiergerät T 10 Basis und T 10 Standard
  • Polycarbonat- und Polysulfon-Konstruktion
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle Stator: 7 mm, Rotor: 4,8 mm
Länge (metrisch) 65 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) T10 Basic und T10 Standard Dispergierer
Material Polycarbonat, Polysulfon
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 100 °C