Learn More
(S)-2-(1-BOC-2-pyrrolidinyl)-essigsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10275194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10275194
Marke: Thermo Scientific Acros 399970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 56502-01-3
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
MDL-Nummer MFCD01862939
InChI-Schlüssel GDWKIRLZWQQMIE-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-l-beta-homoproline, s-2-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, boc-beta-hopro-oh, 2s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, boc-beta3-homopro-oh, s-2-1-boc-2-pyrrolidinyl acetic acid, s-1-boc-2-pyrrolidineacetic acid, 2-pyrrolidineacetic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 2s, 2-2s-1-tert-butoxycarbonylpyrrolidin-2-yl acetic acid, s-2-carboxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 688605
IUPAC-Name 2-(2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-yl]Ethansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(1-BOC-2-pyrrolidinyl)acetic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung −36.6° to −40.6° (20°C, 589nm) (c=1, 4 in DMF)
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-(1-BOC-2-pyrrolidinyl)acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.