Learn More
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis-(di-(3,5-xylyl)-phosphino)-3,3'-bipyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059446
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11435410 0.1 g 0.10 Gramm
11445410 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11435410
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044614.77
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Asymmetrische Hydrierung
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine is used in Pharmaceutical and industry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443347-10-2
Summenformel C46H50N2O4P2
Molekulargewicht (g/mol) 756.864
MDL-Nummer MFCD04974235
InChI-Schlüssel JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
IUPAC-Name [3-[4-Bis(3,5-Dimethylphenyl)Phosphanyl-2,6-Dimethoxypyridin-3-yl]-2,6-Dimethoxypyridin-4-yl]-Bis(3,5-Dimethylphenyl)Phosphan
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)- (-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 0.1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 756.86
Physikalische Form Pulver