Learn More
(S)-2,5-Dihydro-3,6-Dimethoxy-2-Isopropylpyrazin 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774154 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10330804 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774154 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389960050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
(S)-2, 5-Dihydro-3, 6-Dimethoxy-2-Isopropylpyrazin, 97+%, C9H16N2O2, CAS-Nummer 78342-42-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78342-42-4
Summenformel C9H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00066229
InChI-Schlüssel FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
PubChem CID 736065
IUPAC-Name (2S)-3,6-Dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
SMILES CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0280g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.028
Spezifische Drehung +96° to +107° (20°C, 589nm) (C=1, EtOH)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.