Learn More
(S)-(+)-2-(6 -Methoxy-2-Naphthyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392297
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09855.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 22204-53-1 | C14H14O3 | 230.263 g/mol
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid is a non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionsäure ist ein nicht selektiver Cyclooxygenase-Hemmer (COX-1 und COX-2).
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22204-53-1
Summenformel C14H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.263
MDL-Nummer MFCD00010500
InChI-Schlüssel CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Synonym naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
IUPAC-Name (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propansäure
SMILES CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3591067
Merck Index 14,6417
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +66° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 230.26
Reinheit (%) 99%