Learn More
(S)-(-)-2-Amino-2-Methyl-4-Pentensäure, 98 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in organic synthesis and as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird in der organischen Synthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid |
| Schmelzpunkt | 285°C |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥99 % |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
| Optische Drehung | −14° (c=1.3 in 1N HCl) |
| Formelmasse | 129.16 |
| Reinheit (%) | 98% |