Learn More
(S)-(-)-2-Amino-2-Methyl-4-Pentensäure, 98 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491766 1 g 1 Gramm
15401776 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54922.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96886-55-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
It is used in organic synthesis and as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der organischen Synthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96886-55-4
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD00145248
InChI-Schlüssel QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Synonym s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, s-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, l-alpha-allylalanine, 2s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, alpha-allyl-l-ala, r-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, alpha-methyl-l-allylglycine, s---alpha-allylalanine, 4-pentenoic acid, 2-amino-2-methyl-, 2s, s---2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
PubChem CID 2724753
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-methylpent-4-ensäure
SMILES CC(CC=C)(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Schmelzpunkt 285°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Optische Drehung −14° (c=1.3 in 1N HCl)
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98%