Learn More
(S)-2-Aminobutanamidhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17944466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944466 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17944466 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1372.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(S)-2-Aminobutanamidhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
CAS 7682-20-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H10 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Levetiracetam Related Compound B, Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Imp. G (EP), Levetiracetam Related Compound B as Hydrochloride, Levetiracetam Impurity G as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 138.6
Menge 25 mg
Formelmasse 138,056 g/mol