Learn More
S-(2-Aminoethyl)-ITU-Dihydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30314057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314057 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314057 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62268810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Summenformel C3H9N3S . 2HBr
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMILES Br.Br.NCCSC(=N)N
IUPAC-Name 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
Molekulargewicht (g/mol) 281.02
Formelmasse 278.904