Learn More
(S)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10354782 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10354782
Marke: Thermo Scientific Acros 367750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22795-99-9 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22795-99-9
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00191371
InChI-Schlüssel UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s---2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2s, pubchem18590
PubChem CID 643457
IUPAC-Name [(2S)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]Methanamin
SMILES CCN1CCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9190g/mL
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4660 to 1.4680
Menge 1 g
Relative Dichte 0.919
Spezifischer Drehzustand − 107.00 (20.00°C c=1,methanol)
Spezifische Drehung − 107.00
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.