Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctan, ChiPros™ 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364216
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11364216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19309.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34566-04-6 | C8H19N | 129.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34566-04-6
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD01091021
InChI-Schlüssel HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
PubChem CID 6999019
IUPAC-Name (2S)-Octan-2-amin
SMILES CCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminooctane
Schmelzpunkt <-20°C
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1719319
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) ≥99%