Learn More
(S)-(-)-2-Azetidincarbonsäure, 99+%
Artikelnummer. 11986591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11986591 5 g Glasflasche -
10072041 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10192220 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10624092 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10731735 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11986591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105140050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2133-34-8 | C₄H₇NO₂| 101,1 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2133-34-8
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.1
InChI-Schlüssel IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
IUPAC-Name (2S)-Azetidin-2-carbonsäure
SMILES C1CNC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 206°C to 207°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 10,911
Spezifischer Drehzustand −125° (25°C c=1,water)
Spezifische Drehung -125
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5% in water
Formelmasse 101.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke