Learn More
S-2-Benzothiazolyl-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxycarbonylmethioacetat, TRC
Artikelnummer. 30339565
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339565 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB41120350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-2-Benzothiazolyl (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-methoxy-carbonylmethioacetate
CAS 246035-38-1
Summenformel C15H12N4O4S3
Menge 50 mg
Synonym Cefixime Impurity 2
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N4O4S3/c1-22-11(20)6-23-19-12(9-7-24-14(16)17-9)13(21)26-15-18-8-4-2-3-5-10(8)25-15/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,16,17)/b19-12-
SMILES COC(=O)CO/N=C(/C1=CSC(=N1)N)\C(=O)SC2=NC3=CC=CC=C3S2
IUPAC-Name Methyl-2-[(Z)-[1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-oxoethyliden]amino]oxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 408.47
Formelmasse 408.0021