Learn More
(S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449527 1 g 1 Gramm
15459527 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52785.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 169447-86-3 | Molecular Formula: C16H24N2O2 | Molecular Weight: 276.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169447-86-3
Summenformel C16H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 276.38
MDL-Nummer MFCD03787923
InChI-Schlüssel QKUHUJCLUFLGCI-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-boc-2-benzyl-piperazine, s-tert-butyl 2-benzylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-benzylpiperazine-1-carboxylate, s-n1-boc-2-benzylpiperazine, 2 s-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-n-boc-2-benzylpiperazine, s-2-benzyl-1-boc-piperazine
PubChem CID 17750441
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S)-2-Benzylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC[C@@H]1CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine
Menge 1 g
Formelmasse 276.38
Reinheit (%) 97%