Learn More
(S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30331635
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331635 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB287723250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol
CAS 33106-64-8
Summenformel C10 H14 O2
Menge 250 mg
Synonym 1-Propanol, 2-(phenylmethoxy)-, (2S)-, 1-Propanol, 2-(benzyloxy)-, (S)-(+)- (8CI), 1-Propanol, 2-(phenylmethoxy)-, (S)-, (2S)-2-(Phenylmethoxy)-1-propanol, (+)-2-(Benzyloxy)-1-propanol, (2S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, (2S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, (2S)-2-Phenylmethoxypropan-1-ol, (S)-(+)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, (S)-2-(Benzyloxy)-1-propanol, 1-Propanol 2-(phenylmethoxy)-, (2S)-, (S)-2-Benzyloxy-1-propanol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(7-11)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES C[C@@H](CO)OCc1ccccc1
IUPAC-Name (2S)-2-Phenylmethoxypropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0994