Learn More
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)Butyrinsäure Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455565 5 g 5 Gramm
15465565 250 mg 250 Milligramm
15445565 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62772.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3350-13-8 | C29H47N3O6 | 533.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)Butyrinsäure-Dicyclohexylammoniumsalz wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlschrank bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3350-13-8
Summenformel C29H47N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 533.71
MDL-Nummer MFCD00237341
InChI-Schlüssel CYMIEBREXUYHGN-UHFFFAOYNA-N
Synonym dicyclohexylamine s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, z-dab boc-oh dcha, z-dab boc-oh?cha, z-dab boc-oh.dcha, n-a-z-n-?-boc-l-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, s-2-benzyloxycarbonylamino-4-boc-amino butyric acid dicyclohexylammonium salt, z-dab boc-oh.dcha na-z-n4-boc-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
PubChem CID 49853427
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Chemischer Name oder Material (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 553.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.