Learn More
(S)-2-(Boc-Amino)butansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420509 25 g 25 Gramm
15400509 1 g 1 Gramm
15410509 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63686.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34306-42-8 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34306-42-8
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD00037267
InChI-Schlüssel PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-abu-oh, boc-l-2-aminobutyric acid, boc-2-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-l-2-aminobutanoic acid, boc-l-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, s-2-boc-amino butyric acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-2-boc-amino butyric acid
PubChem CID 2755934
SMILES CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Menge 25 g
Beilstein 6801706
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}butansäure
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest