Learn More
(S)-(-)-2-Brompropionsäure, 98 %, >85 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10728542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10728542 5 g Glasflasche 5 Gramm
10053520 25 g Glasflasche 25 Gramm
10279583 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 277910050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32644-15-8 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32644-15-8
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00137325
InChI-Schlüssel MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Synonym s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
PubChem CID 642232
IUPAC-Name (2S)-2-Brompropansäure
SMILES CC(C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Namenshinweis >85%ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35°C
Farbe Farblos
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 100 °C
Enantiomerenüberschuss 80% min. (Typically)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)CO2H
Brechungsindex 1.4740 to 1.476
Menge 5 g
Beilstein 02, 254
Relative Dichte 1.7
Spezifische Drehung -27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 98%,>85% ee
Physikalische Form Flüssigkeit