Learn More
(S)-2-Brompropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30330805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330805 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6866701G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Bromopropionic Acid
CAS 32644-15-8
Summenformel C3H5BrO2
Menge 1 g
Synonym Propanoic acid, 2-bromo-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Bromopropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-bromo-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-bromo-, (S)- (8CI), (-)-2-Bromopropanoic acid, (-)-2-Bromopropionic acid, (-)-α-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropionic acid, (S)-(-)-2-Bromopropionic acid, (S)-2-Bromopropanoic acid, (S)-2-Bromopropionic acid, (S)-α-Bromopropionic acid, L-2-Bromopropionic acid, L-α-Bromopropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES CC(Br)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Brompropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.97