Learn More
(S)-(+)-2-Butanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399015 1 g 1 Gramm
11309025 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14164.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4221-99-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00064281
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC-Name (2S)-Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Butanol
Dichte 0.806
Menge 1 g
Flammpunkt 26°C (79°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.398
UN-Nummer UN1120
Beilstein 1718763
Merck Index 141541
Siedepunkt 99°C to 100°C
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥98%