Learn More
(S)-2-Chlor-1-(3,4-difluorphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30356606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356606 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3652681G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
CAS 1006376-60-8
Summenformel C8H7ClF2O
Menge 1 g
Synonym (αS)-α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzenemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClF2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m1/s1
SMILES Cl[C@@]1([C@@](CC[C@@]([C@@]2(C(Cl)=C3Cl)Cl)([H])[C@@]([C@]3(Cl)C2(Cl)Cl)([H])CC4)([H])[C@@]4([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C1Cl)C5(Cl)Cl
IUPAC-Name (1S)-2-Chlor-1-(3,4-Difluorphenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 192.59