Learn More
(S)-(+)-2 -Chlorpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045105
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489820 5 g 5 Gramm
11499820 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11489820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09427.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Through the stereo displacement of (S)-(-)-2-Chloropropionic acid PPAR Agonist can be synthesized via asymmetric hydrogenation of a cinnamic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Durch die Stereoverschiebung von (S)-(-)-2-Chlorpropionsäure kann PPAR-Agionist durch asymmetrische Hydrierung eines Zimtsäurederivats synthetisiert werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29617-66-1
Summenformel C3H4ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 107.51
MDL-Nummer MFCD00064205
InChI-Schlüssel GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Synonym s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
IUPAC-Name (2S)-2-Chlorpropansäure
SMILES C[C@H](Cl)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.27
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.4345
Menge 5 g
UN-Nummer UN2511
Beilstein 1720257
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 108.53
Reinheit (%) 99%