Learn More
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30369904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369904 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369904 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49497810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Summenformel C17 H19 N
Menge 10 mg
Synonym (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMILES C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name (2S)-2-Benzhydrylpyrrolidin
Molekulargewicht (g/mol) 237.34
Formelmasse 237.1517