Learn More
(S)-(+)-2-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337778
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033795.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6033-23-4 | C7H16O | 116.204 g/mol
(S)-(+)-2-Heptanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6033-23-4
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.204
MDL-Nummer MFCD00065003
InChI-Schlüssel CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-2-heptanol, 2s-heptan-2-ol, 2-heptanol, s, unii-7xq9f7kypw, heptan-2s-ol, s-2-heptanol, s-heptan-2-ol, 7xq9f7kypw, d-2-heptanol
PubChem CID 2724897
ChEBI CHEBI:87378
IUPAC-Name (2S)-Heptan-2-ol
SMILES CCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Heptanol
Dichte 0.815 g/mL
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1987
Merck Index 14,4662
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(3569mg/L at 25°C).
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig