Learn More
(S)-(+)-2-Hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308415
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11308415
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10401.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52019-78-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
S)-(+)-2-Hexanol is the S enantiomer used in the preparation of key intermediates for model studies in the total synthesis of antivirally active glycolipid cycloviracin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Hexanol ist das S-Enantiomer, das bei der Herstellung von wichtigen Zwischenprodukten für Modellstudien bei der Gesamtsynthese von antiviral aktivem Glykolipid-Cycloviracin B1 verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52019-78-0
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00065955
InChI-Schlüssel QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2-hexanol, s-2-hexanol, 2s-hexan-2-ol, 2-hexanol #, pubchem6732, 2s-2-hexanol, s-hexan-2-ol, s +-2-hexanol
PubChem CID 638097
IUPAC-Name (2S)-Hexan-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Hexanol
Dichte 0.818
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.414
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2282
Beilstein 1718997
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +10.5° (Neat)
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%